Recombinant Collagen V (from E. coli)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-38162PEP
NOVUNBP2-38162PEPEA 301 EUR InStock
NOVUNBP2-38162PEP
Recombinant Collagen V (from E. coli)
Protéines et Peptides
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human COL5A1.
Type V collagen is a minor component of the connective tissue, although it is present in many different types of connective tissue. Patients with defects in the type V collagen (Ehlers-Danlos syndrome) have weakened connective tissue characterized by hyperstrechable joints and fragile, easily bruisable skin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité