Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TfR (Transferrin R) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFRC/1817]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-54467
NOVUNBP2-54467EA 776 EUR InStock
NOVUNBP2-54467
Anti-TfR (Transferrin R) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFRC/1817]
Anticorps
This antibody is useful in studies of dividing haematopoietic and tumour cell populations, and metabolic activity.

Type:
Antigen: TfR (Transferrin R)
Clonality: Monoclonal
Clone: TFRC/1817
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité