Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-55717
NOVUNBP2-55717EA 635 EUR InStock
NOVUNBP2-55717
Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type:
Antigen: PKC theta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité