Recombinant COL11A1 (from E. coli)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-58159PEP
NOVUNBP2-58159PEPEA 319 EUR InStock
NOVUNBP2-58159PEP
Recombinant COL11A1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human COL11A1.
The COL11A1 gene encodes one of the two alpha chains of type XI collagen, a minor fibrillar collagen. Type XI collagen is aheterotrimer but the third alpha chain is a post-translationally modified alpha 1 type II chain. Mutations in thisgene are associated with
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité