Rat Neuregulin-1/NRG1 ELISA kit (colorimetric)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-68071
NOVUNBP2-68071EA 1020 EUR InStock
NOVUNBP2-68071
Rat Neuregulin-1/NRG1 ELISA kit (colorimetric)
Tests Tests ELISA
This kit recognizes Rat NRG-1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat NRG-1 and analogues was observed.
  • Standard Curve Range: 0,63 to 40 ng/ml
  • Sensitivity: 0,38 ng/ml
  • Inter-Assay: CV% <4,97%
  • Intra-Assay: CV% <4,89%
  • Spike Recovery: 84 to 106%
  • Kit Type: ELISA Kit (Colorimetric)
  • Gene: NRG1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité