Goat Anti-Rat IgG2a Secondary Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-68486
NOVUNBP2-68486EA 488 EUR InStock
NOVUNBP2-68486
Goat Anti-Rat IgG2a Secondary Antibody
Anticorps
Goat anti Rat IgG2a antibody recognises rat IgG2a as assessed by immunoelectrophoresis and ELISA. The antibody may cross-react with IgG2a from other species.
Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 10 µg/ml, Flow Cytometry, Western Blot
Preservative: 0.1% Sodium Azide
Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité