Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Goat Anti-Rat IgG2c Secondary Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-68492
NOVUNBP2-68492EA 567 EUR InStock
NOVUNBP2-68492
Goat Anti-Rat IgG2c Secondary Antibody
Anticorps
Goat anti Rat IgG2c antibody recognises rat IgG2c as assessed by immunoelectrophoresis and ELISA. The antibody may cross-react with IgG2c from other species.

Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 10 µg/ml, Flow Cytometry, Western Blot
Preservative: 0.1% Sodium Azide

Type: Secondary
Antigen: IgG2c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité