Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2A12]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-70212
NOVUNBP2-70212EA 0 EUR InStock
NOVUNBP2-70212
Anti-ASGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2A12]
Anticorps
Asialoglycoprotein Receptor 2 is a transmembrane protein that plays a critical role in serum glycoprotein homeostasis by mediating the endocytosis and lysosomal degradation of plasma glycoproteins in which the terminal sialic acid residue on their complex carbohydrate moieties has been removed.

It is expressed exclusively in hepatic parenchymal cells and calcium is required for ligand binding. Asialoglycoprotein Receptor 2 may facilitate hepatic infection by multiple viruses including hepatitis B, and is also a target for liver-specific drug delivery. Asialoglycoprotein Receptor 2 is involved in hepatitis B, hepatitis C, liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma, nephropathy, leukaemia, urethritis, autoimmune hepatitis, alcoholic liver cirrhosis, and jaundice.

Dilutions:
Immunohistochemistry 1:150
Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Western Blot 1:4000

Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.

Type: Primary
Antigen: ASGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: OTI2A12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité