Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: rMT1/410] (FITC)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-08824F
NOVUNBP3-08824FEA 768 EUR InStock
NOVUNBP3-08824F
Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: rMT1/410] (FITC)
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: rMT1/410
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité