Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKC delta Mouse Monoclonal Antibody [clone: M242]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-23307
NOVUNBP3-23307EA 0 EUR InStock
NOVUNBP3-23307
Anti-PKC delta Mouse Monoclonal Antibody [clone: M242]
Anticorps
This antibody detects a 78 kDa protein corresponding to the molecular mass of PKC delta on SDS-PAGE immunoblots of adult mouse brain tissue lysate.

  • Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
  • Western blot 1:250
  • Preservative: 0,05% sodium azide

Type:
Antigen: PKC delta
Clonality: Monoclonal
Clone: M242
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité