Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCQ Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1157]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-25607
NOVUNBP3-25607EA 820 EUR InStock
NOVUNBP3-25607
Anti-PRKCQ Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1157]
Anticorps
Members of the protein kinase C (PKC) family play a key regulatory role in variety of cellular functions including cell growth and differentiation, gene expression, hormone secretion and membrane function. PKCs were originally identified as serine/threonine protein kinases whose activity was dependent on calcium and phospholipids. Diacylglycerols (DAG) and tumor promoting phorbol esters bind to and activate PKC.

PKCs can be subdivided into at least two major classes including conventional (c) PKC isoforms (alpha, beta I, beta II and gamma) and novel (n) PKC isoforms (delta, episilon, zeta, eta and theta). Patterns of expression for each PKC isoform differs among tissues and PKC family members exhibit clear differences in their cofactor dependencies. For instance, the kinase activities of nPKC delta and episilon are independent of Ca⁺⁺. On the other hand, nPKC and episilon, as well as all of the cPKC members, possess phorbol ester-binding activities and kinase activities.

This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. Primary Antibodies are guaranteed for one year from date of receipt.

Type:
Antigen: PRKCQ
Clonality: Monoclonal
Clone: HL1157
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité