Anti-SARS-CoV-2 nsp12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1444]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-25653
NOVUNBP3-25653EA 618 EUR InStock
NOVUNBP3-25653
Anti-SARS-CoV-2 nsp12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1444]
Anticorps
  • Immunocytochemistry/Immunofluorescence: Assay dependent
  • Immunohistochemistry: Assay dependent
  • Immunohistochemistry-Paraffin: Assay dependent
  • Western blot: 1:1000 - 1:10000
Attention: Research use only.
Type: Primary
Antigen: SARS-CoV-2 nsp12
Clonality: Monoclonal
Clone: HL1444
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité