Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SARS-CoV-2 nsp7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1301]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-25663
NOVUNBP3-25663EA 722 EUR InStock
NOVUNBP3-25663
Anti-SARS-CoV-2 nsp7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: HL1301]
Anticorps
SARS-CoV-2 Nonstructural Protein 7 (NSP7) is one of the sixteen nonstructural proteins of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), the causative agent of COVID-19 (1). SARS-CoV-2 NSP7 is 83 amino acids (aa) with a theoretical molecular weight of 9,2 kDa (1,2).

  • Immunocytochemistry/Immunofluorescence: Assay dependent
  • Western blot: 1:1000 to 1:10000

The amino acid sequence alignment of SARS-CoV and SARS-CoV-2's NSP7 has 98,8% sequence identity and 100% sequence similarity (1). Functionally, SARS-Cov-2 NSP7 forms a complex with NSP8 and NSP12 to generate NSP8's RNA polymerase activity (1-3). In SARS-CoV, NSP7 and NSP8 are required for viral survival and form a channel-like, cylinder supercomplex (3). The NSP7-NSP8-NSP12 complex is considered the minimal core complex for RNA synthesis (4). While structurally similar to SARS-CoV, the components of the NSP7-NSP8-NSP12 complex of SARS-CoV-2 have reduced polymerase activity and thermostability (4).

Attention: Research use only.

Type: Primary
Antigen: SARS-CoV-2 nsp7
Clonality: Monoclonal
Clone: HL1301
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité