Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLP1R Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)

Fournisseur: Novus Biologicals
NLS1205C
NOVUNLS1205CEA 690 EUR InStock
NOVUNLS1205C
Anti-GLP1R Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLP1R (glucagon-like peptide 1 receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité