Anti-LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS1235B
NOVUNLS1235BEA 704 EUR InStock
NOVUNLS1235B
Anti-LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LGR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité