Anti-OPRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NLS222
NOVUNLS222EA 627 EUR InStock
NOVUNLS222
Anti-OPRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The delta Opioid R / OPRD1 antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to delta Opioid R / OPRD1. This antibody reacts with human. The delta Opioid R / OPRD1 antibody has been validated for the following applications: immunohistochemistry, immunohistochemistry-paraffin.
Type: Primary
Antigen: OPRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité