Anti-Ryanodine Receptor (C3-33) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3-33]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
NR07-100
NR07-100EA 786 EUR InStock
NR07-100
Anti-Ryanodine Receptor (C3-33) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3-33]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ryanodine Receptor (C3-33)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité