Closed top caps for storage vials
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
B7815-20
NSCAB7815-20EA 108 EUR InStock
NSCAB7815-20
Closed top caps for storage vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance.
Not autoclavable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité