Storage vials, without caps
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
B7999-1
NSCAB7999-1EA 66.4 EUR InStock
NSCAB7999-1
Storage vials, without caps
Fioles
These storage vials provide constant pH for duration of sample storage life and are available in the capacity ranges of 2 to 40 ml. Manufactured in Type 1, Class A, 33 expansion borosilicate glass or 51A amber glass.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité