Septa for 9 mm screw thread caps
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4000-55
NSCAC4000-55EA 75.6 EUR InStock
NSCAC4000-55
Septa for 9 mm screw thread caps
Septa
Flexibility to select the best septum for your instrument and applications.
  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité