Precrimped, crimp-top vials, large opening, 11 mm
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4011-2WCV
NSCAC4011-2WCVEA 78.1 EUR InStock
NSCAC4011-2WCV
Precrimped, crimp-top vials, large opening, 11 mm
Fioles
Glass vials are precrimped with an aluminium seal and PTFE/red rubber septum.
  • Aluminium seal is crimped onto the vial following a purge with dry nitrogen
  • Sample is added via injection through the septum
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination.
Conditionnement: Packaged in convenient vial trays with clear covers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité