Crimp/snap cap vials, 13 mm
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-4
NSCAC4015-4EA 65.1 EUR InStock
NSCAC4015-4
Crimp/snap cap vials, 13 mm
Fioles
Original Waters™ 4 ml WISP™ autosampler snap/crimp top vials. Superior quality 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) with flat bottom.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité