Shell vials with caps
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-48
NSCAC4015-48EA 57.3 EUR InStock
NSCAC4015-48
Shell vials with caps
Fioles
Shell vials are an economical choice for many routine HPLC applications. Vial selections include clear glass, amber glass or polypropylene. 8×35 mm shell vials are designed specifically for Alcott Positive Displacement autosamplers.
  • Original 1 ml shell vial for the Waters™ 48-position tray
  • Polyethylene SepCap with starburst centre design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité