Screw thread vial convenience kits
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-88
NSCAC4015-88EA 157 EUR InStock
NSCAC4015-88
Screw thread vial convenience kits
Fioles
These convenience vial kits contain caps with pre-inserted septa that are not attached to vials.
  • Dust-free
  • Unassembled vial kit
Informations de commande: These kits include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Conditionnement: Packaged in polybags.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité