Boîte à puits central pour FIV, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
150260
NUNC150260EA 278 EUR InStock
NUNC150260
Boîte à puits central pour FIV, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Surface non traitée, stérile (SAL 10-6), avec couvercle. Ces boîtes à puits central pour FIV répondent aux exigences les plus strictes en matière de tests, certification et validation FIV en fournissant des résultats de qualité, réguliers et fiables lors du lavage des embryons et des ovocytes.
  • Angle idéal des parois des puits pour localiser et laver facilement les échantillons
  • Fond parfaitement plat pour le maintien d'une température optimale
  • Conception ergonomique pour une sécurité accrue
  • Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
Fabriqués conformément aux normes ISO 13485, avec une traçabilité totale des lots
Certifications: Fabriqués conformément aux normes ISO 13485, avec une traçabilité totale des lots
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité