Racks for cryoboxes, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
367000
NUNC367000EA 428 EUR InStock
NUNC367000
Racks for cryoboxes, Nunc™
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Aluminium.
  • Fits most chest freezers
  • Adjustable shelf heights with a maximum of 12 boxes
  • Alignment rods secure boxes in position
  • Easy to clean, fits most chest freezers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité