Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-1
Fournisseur: Merck
O7006-1AMP
O7006-1AMPEA 127 EUR InStock
O7006-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-1
Étalons Étalons organiques
Palmitic acid methyl ester (C16:0) 6,0% Stearic acid methyl ester (C18:0) 3,0% Oleic acid methyl ester (C18:1cis-9) 35,0% Linoleic acid methyl ester (C18:2cis-912) 50,0% Linolenic acid methyl ester (C18:3cis-91215) 3,0% Arachidic acid methyl ester (C20:0) 3,0%.
Attention: P273 - P501
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité