Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-6
Fournisseur: Merck
O7631-1AMP
O7631-1AMPEA 132 EUR InStock
O7631-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-6
Étalons Étalons organiques
Myristic acid methyl ester (C14:0) 2,0% Palmitic acid methyl ester (C16:0) 30,0% Palmitoleic acid methyl ester (C16:1cis-9) 3,0% Stearic acid methyl ester (C18:0) 14,0% Oleic acid methyl ester (C18:1cis-9) 41,0% Linoleic acid methyl ester (C18:2cis-912) 7,0% Linolenic acid methyl ester (C18:3cis-91215) 3,0%.
  • GHS signal: GHS05
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité