Mini centrifugeuse 230V, FC5306 avec 2 rotors inclus vitesse max: RPM 6000, RCF 2000 x g 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Mini centrifugeuse 230V, FC5306 avec 2 rotors inclus vitesse max: RPM 6000, RCF 2000 x g 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mini centrifugeuse 230V, FC5306 avec 2 rotors inclus vitesse max: RPM 6000, RCF 2000 x g 1 * 1 Pce OHAU30134156 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou