Catapult 5000 C51XE50X, 50kg x 20g, Platform size - 900mm x 600mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Catapult 5000 C51XE50X, 50kg x 20g, Platform size - 900mm x 600mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Catapult 5000 C51XE50X, 50kg x 20g, Platform size - 900mm x 600mm 1 * 1 Pce OHAU30369658 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou