Incubating rocking shaker
Fournisseur: OHAUS
30391975
OHAU30391975EA 3165 EUR InStock
OHAU30391975
Incubating rocking shaker
Agitateurs Agitateurs incubateurs
This incubating rocking shaker combines a smooth rocking motion with general purpose incubation in one compact bench top unit. Polycarbonate lid allows samples to be viewed without disturbing internal temperature.
  • LED displays for temperature, speed and tilt angle and time
  • Slowly increases speed to desired set-point to avoid splashing
  • In timed mode, alarm will sound when the time reaches zero
  • Spill-resistant design ensures fluids are channelled away from internal components
  • Speed ramping feature slowly increases speed to desired set-point to avoid
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité