L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Block heaters, analogue
Fournisseur: OHAUS
30392047 30392054 30392068 30392075
OHAU30392047EA 470 EUR InStock
OHAU30392047 OHAU30392054 OHAU30392068 OHAU30392075
Block heaters, analogue
Chauffe-blocs Bains à sec analogiques
These high wattage, constant-temperature dry block heaters are economical, versatile and compact. The multi-purpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, immunoassays, melting/boiling points and a wide variety of other laboratory procedures.
  • PID temperature controller maintains precise temperature control
  • Samples are heated to temperature quickly and accurately
  • Has the temperature uniformity of ±0,1 °C at 37 °C within the block
  • Can be used for coagulation and RH studies
Each model accepts separate interchangeableMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité