Clamp for analogue and digital shakers
Fournisseur: OHAUS
30400104
OHAU30400104EA 59.1 EUR InStock
OHAU30400104
Clamp for analogue and digital shakers
Pinces Pinces à usage général
Microplate clamp attaches to the platform allowing micrplates to be held on the platform.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité