Tige d'agitation 40x0.7 cm, 2 pales flottantes 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Tige d'agitation 40x0.7 cm, 2 pales flottantes 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tige d'agitation 40x0.7 cm, 2 pales flottantes 1 * 1 Pce OHAU30586777 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou