Guardian 3000 Hotplate-Stirrer e-G31HS04C 230V EU, Temperature Range: Ambient + 5C 500C, Capacity 15L, Top Plate Dimensions: 10,2 x 10,2 cm, Ceramic 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Guardian 3000 Hotplate-Stirrer e-G31HS04C 230V EU, Temperature Range: Ambient + 5C 500C, Capacity 15L, Top Plate Dimensions: 10,2 x 10,2 cm, Ceramic 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Guardian 3000 Hotplate-Stirrer e-G31HS04C 230V EU, Temperature Range: Ambient + 5°C – 500°C, Capacity 15L, Top Plate Dimensions: 10,2 x 10,2 cm, Ceramic 1 * 1 Pce OHAU30680280 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou