Objectif PLCN100XO-1-7 Plan achromat,100X/1.25, DT 0.13 1 * 1 Pce
Fournisseur: OLYMPUS OPTICAL
Objectif PLCN100XO-1-7 Plan achromat,100X/1.25, DT 0.13 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Objectif PLCN100XO-1-7 Plan achromat,100X/1.25, DT 0.13 1 * 1 Pce OLYMN4239400 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou