Guide d'objet X/Y manuel pour le statif du microscope CKX53 avec portion unique du basculement du poitoir de bote de petri, commande de contrle coaxiale droite et course de dplacement de 110mm (X) x 75mm (Y). Systme d'entrainement type fil. Une 1 * 1 Pce
Fournisseur: OLYMPUS OPTICAL
Guide d'objet X/Y manuel pour le statif du microscope CKX53 avec portion unique du basculement du poitoir de bote de petri, commande de contrle coaxiale droite et course de dplacement de 110mm (X) x 75mm (Y). Systme d'entrainement type fil. Une 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Guide d'objet X/Y manuel pour le statif du microscope CKX53 avec portion unique du basculement du poitoir de boîte de petri, commande de contrôle coaxiale à droite et course de déplacement de 110mm (X) x 75mm (Y). Système d'entrainement type fil. Une 1 * 1 Pce OLYMN5228300 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou