Rotary valves with cap connection
Fournisseur: OMNIFIT LTD
001113
OMNI001113EA 0 EUR InStock
OMNI001113
Rotary valves with cap connection
Vannes Vannes de commutation
Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure rated to 50 psi.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité