Anti-v-H-Ras Rat Monoclonal Antibody [clone: Y13-259]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP01-100
OP01-100EA 817 EUR InStock
OP01-100
Anti-v-H-Ras Rat Monoclonal Antibody [clone: Y13-259]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: v-H-Ras
Clonality: monoclonal
Clone: Y13-259
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité