Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) (PAb1801) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb1801]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP09-100
OP09-100EA 700 EUR InStock
OP09-100
Anti-p53 (Ab-2) (Pantropic) (PAb1801) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb1801]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-2) (Pantropic) (PAb1801)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité