Anti-p53 (Ab-11) (Pantropic) (PAb1802) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP104L-100
OP104L-100EA 762 EUR InStock
OP104L-100
Anti-p53 (Ab-11) (Pantropic) (PAb1802) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-11) (Pantropic) (PAb1802)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité