Anti-CHUK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14A231]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP133-100
OP133-100EA 782 EUR InStock
OP133-100
Anti-CHUK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14A231]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHUK (conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 14A231
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité