Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G6]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP14-100
OP14-100EA 686 EUR InStock
OP14-100
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité