Anti-MDM2 (Ab-5) (4B2C1.11) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B2C1.11]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP145-100
OP145-100EA 777 EUR InStock
OP145-100
Anti-MDM2 (Ab-5) (4B2C1.11) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B2C1.11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MDM2 (Ab-5) (4B2C1.11)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité