Anti-c-Fos (Ab-1) (2G9C3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G9C3]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP17-200
OP17-200EA 762 EUR InStock
OP17-200
Anti-c-Fos (Ab-1) (2G9C3) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G9C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: c-Fos (Ab-1) (2G9C3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité