Anti-PMAIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 114C307]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP180-100
OP180-100EA 839 EUR InStock
OP180-100
Anti-PMAIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 114C307]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PMAIP1 (phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 114C307
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité