Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-H-Ras (Ab-1) (F235-1.7.1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: F235-1.7.1]

Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP23-100
OP23-100EA 723 EUR InStock
OP23-100
Anti-c-H-Ras (Ab-1) (F235-1.7.1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: F235-1.7.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: c-H-Ras (Ab-1) (F235-1.7.1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité