Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) (PAb1620) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb1620]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP33-100
OP33-100EA 777 EUR InStock
OP33-100
Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) (PAb1620) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb1620]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-5) (Wild type) (PAb1620)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité