Anti-Pan-Ras (Ab-3) (RAS 10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: RAS 10]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP40-100
OP40-100EA 797 EUR InStock
OP40-100
Anti-Pan-Ras (Ab-3) (RAS 10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: RAS 10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pan-Ras (Ab-3) (RAS 10)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité