Anti-p53 (Ab-6) (Pantropic) (DO-1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-1]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
OP43-100
OP43-100EA 777 EUR InStock
OP43-100
Anti-p53 (Ab-6) (Pantropic) (DO-1) Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-6) (Pantropic) (DO-1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité